2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chloro-5'-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)ethan-1-one
PC5431-1G PC5431-5G
APOSPC5431-1GEA 654 DKK
APOSPC5431-1G APOSPC5431-5G
2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chloro-5'-(trifluoromethyl)pyridine
2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chloro-5'-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₁₄H₉CIF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00170137
CAS-nummer: 217186-15-7