2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC5429-5G
PC5429-1G
PC5429-25G
APOSPC5429-5GEA
491
DKK
APOSPC5429-5G
APOSPC5429-1G
APOSPC5429-25G
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Formel:
C₈H₅Br₂FO Smeltepunkt: 48…52 °C Flammepunkt: >110 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07368759 CAS-nummer: 435273-49-7 UN nummer: 3335 ADR: 9,III |