3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0,5 M in THF
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5425-100ML PC5425-50ML
APOSPC5425-100MLEA 5410 DKK
APOSPC5425-100ML APOSPC5425-50ML
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0,5 M in THF
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide
Formel: C₇H₆BrFMg
Kogepunkt: 65 °C
Massefylde: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –17 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01311470
CAS-nummer: 185077-02-5
UN nummer: 2924
ADR: 3+8,III