4-Brom-3-Fluorbenzensulfonamid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5418-5G PC5418-25G PC5418-100G
APOSPC5418-5GEA 436 DKK
APOSPC5418-5G APOSPC5418-25G APOSPC5418-100G
4-Brom-3-Fluorbenzensulfonamid 98%
4-Brom-3-Fluorbenzensulfonamid
Formel: C₆H₅BrFNO₂S
Smeltepunkt: 137…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094292
CAS-nummer: 263349-73-1