2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5416-1G PC5416-5G
APOSPC5416-1GEA 263 DKK
APOSPC5416-1G APOSPC5416-5G
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₅BrFNO₂S
Smeltepunkt: 171…175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094290
CAS-nummer: 351003-60-6