5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5415-1G PC5415-5G
APOSPC5415-1GEA 371 DKK
APOSPC5415-1G APOSPC5415-5G
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₅ClFNO₂S
Smeltepunkt: 126…136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094289
CAS-nummer: 351003-57-1