5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC5415-1G
PC5415-5G
APOSPC5415-1GEA
371
DKK
APOSPC5415-1G
APOSPC5415-5G
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Formel:
C₆H₅ClFNO₂S Molekylvægt: 209.63 g/mol Smeltepunkt: 126…136 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03094289 CAS-nummer: 351003-57-1 |