2-Brom-4-(trifluormethyl)benzensulfonamid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5412-5G PC5412-1G
APOSPC5412-5GEA 850 DKK
APOSPC5412-5G APOSPC5412-1G
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzensulfonamid
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzensulfonamid
Formel: C₇H₅BrF₃NO₂S
Molekylvægt: 304.09
Smeltepunkt: 160…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094287
CAS-nummer: 351003-63-9