4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5407-1G PC5407-5G PC5407-25G
APOSPC5407-1GEA 218 DKK
APOSPC5407-1G APOSPC5407-5G APOSPC5407-25G
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₇H₈FNO₂S
Smeltepunkt: 179…184 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02709831
CAS-nummer: 489-17-8