4-(2-Methoxyethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5392-1G PC5392-5G
APOSPC5392-1GEA 830 DKK
APOSPC5392-1G APOSPC5392-5G
4-(2-Methoxyethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride
4-(2-Methoxyethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₁₀H₁₁F₃N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00798374
CAS-nummer: 161605-63-6