2,3,5-Trifluor-4-(trifluormethyl)pyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5387-1G PC5387-5G
APOSPC5387-1GEA 1040 DKK
APOSPC5387-1G APOSPC5387-5G
2,3,5-Trifluor-4-(trifluormethyl)pyridin 97%
2,3,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆HF₆N
Kogepunkt: 102…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 675602-93-4