3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5384-10G PC5384-5G
APOSPC5384-10GEA 4050 DKK
APOSPC5384-10G APOSPC5384-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100535
CAS-nummer: 1099597-96-2