2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5376-1G PC5376-500MG
APOSPC5376-1GEA 2030 DKK
APOSPC5376-1G APOSPC5376-500MG
2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂ClF₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226610
CAS-nummer: 1159512-39-6