1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5372-100G PC5372-25G PC5372-5G
APOSPC5372-100GEA 3440 DKK
APOSPC5372-100G APOSPC5372-25G APOSPC5372-5G
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate 95%
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate
Formel: C₁₄H₁₀F₁₂O₃S
Molekylvægt: 486.28 g/mol
Kogepunkt: 126 °C/0.5mmHg
Smeltepunkt: 32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00490197
CAS-nummer: 424-16-8