3-(Difluormethoxy)benzylalkohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-(Difluoromethoxy)phenyl)methanol
PC5371-1G PC5371-5G
APOSPC5371-1GEA 1390 DKK
APOSPC5371-1G APOSPC5371-5G
3-(Difluormethoxy)benzylalkohol 98%
3-(Difluormethoxy)benzylalkohol
Formel: C₈H₈F₂O₂
Kogepunkt: 95…100 °C/3,3mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236227
CAS-nummer: 125903-81-3