3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5366-1G PC5366-5G
APOSPC5366-1GEA 1170 DKK
APOSPC5366-1G APOSPC5366-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂BrF₄N
Kogepunkt: 80 °C/35mmHg
Massefylde: 1,796 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226613
CAS-nummer: 1159512-36-3
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III