3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5361-1G PC5361-250MG PC5361-5G
APOSPC5361-1GEA 959 DKK
APOSPC5361-1G APOSPC5361-250MG APOSPC5361-5G
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂BrClF₃N
Smeltepunkt: 39…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226615
CAS-nummer: 1159512-34-1