5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Pyridinamine, 6-bromo-5-fluoro-, 6-bromo-5-fluoropyridin-3-amine
PC53594-1G PC53594-250MG PC53594-5G PC53594-10G PC53594-25G
APOSPC53594-1GEA 414 DKK
APOSPC53594-1G APOSPC53594-250MG APOSPC53594-5G APOSPC53594-10G APOSPC53594-25G
5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine 98%
5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₄BrFN₂
Molekylvægt: 191.00 g/mol
Smeltepunkt: 114…118 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD21099397
CAS-nummer: 1256276-41-1