Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53583-100MG PC53583-250MG
APOSPC53583-100MGEA 1090 DKK
APOSPC53583-100MG APOSPC53583-250MG
Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Formel: C₁₀H₈F₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12546149
CAS-nummer: 1216700-64-9