Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5355-25G PC5355-5G
APOSPC5355-25GEA 6230 DKK
APOSPC5355-25G APOSPC5355-5G
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Formel: C₃H₃F₅O₂·xH₂O
Kogepunkt: 93…94 °C
Smeltepunkt: 53…54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792902
CAS-nummer: 422-63-9
EINECS: 207-020-0