2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-6-chloro-4-trifluoromethoxyaniline
PC53547-1G PC53547-5G PC53547-25G
APOSPC53547-1GEA 709 DKK
APOSPC53547-1G APOSPC53547-5G APOSPC53547-25G
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₄BrClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16618925
CAS-nummer: 1228108-74-4