4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53533-1G PC53533-250MG PC53533-100MG
APOSPC53533-1GEA 2730 DKK
APOSPC53533-1G APOSPC53533-250MG APOSPC53533-100MG
4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₃
Molekylvægt: 248.2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08111620
CAS-nummer: 87411-31-2