1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5352E-25G PC5352E-5G PC5352E-1G
APOSPC5352E-25GEA 4560 DKK
APOSPC5352E-25G APOSPC5352E-5G APOSPC5352E-1G
1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane 97%
1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane
Formel: C₅H₃F₈I
Kogepunkt: 136…137 °C
Massefylde: 2,037 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039406
CAS-nummer: 678-74-0