2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-pentanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5350-100G PC5350-1KG PC5350-500G
APOSPC5350-100GEA 164 DKK
APOSPC5350-100G APOSPC5350-1KG APOSPC5350-500G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-pentanol 98%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol
  • Surface tension 24.5 dynes/cm/200C
  • Dissociation constant 4.5 x 10-12
Formel: C₅H₄F₈O
Kogepunkt: 140…141 °C
Massefylde: 1,667 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039631
CAS-nummer: 355-80-6
EINECS: 206-593-4