2,6-Difluorphenylisothiocyanat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5347-1G PC5347-5G
APOSPC5347-1GEA 164 DKK
APOSPC5347-1G APOSPC5347-5G
2,6-Difluorphenylisothiocyanat 97%
2,6-Difluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃F₂NS
Kogepunkt: 217 °C
Massefylde: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00041047
CAS-nummer: 207974-17-2
UN nummer: 1760
ADR: 8,II