1-Brom-2-chlor-3-fluor-4-iodbenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2-chloro-3-fluoro-4-iodobenzene
PC53459-25G PC53459-5G
APOSPC53459-25GEA 3600 DKK
APOSPC53459-25G APOSPC53459-5G
1-Brom-2-chlor-3-fluor-4-iodbenzen
1-Brom-2-chlor-3-fluor-4-iodbenzen
Formel: C₆H₂BrClFI
Molekylvægt: 335.34 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878167
CAS-nummer: 1000573-03-4