1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53455-1G PC53455-5G
APOSPC53455-1GEA 907 DKK
APOSPC53455-1G APOSPC53455-5G
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₂BrClFNO₂
Molekylvægt: 254.4400 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11110551
CAS-nummer: 1027833-17-5