4-Chlor-α-α-α-trifluor-3-iodtoluen, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, 1-Chloro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-iodotoluene
PC53433-100G
PC53433-1KG
PC53433-500G
APOSPC53433-100GEA
349
DKK
APOSPC53433-100G
APOSPC53433-1KG
APOSPC53433-500G
4-Chlor-α-α-α-trifluor-3-iodtoluen, Technical Grade
4-Chlor-α-α-α-trifluor-3-iodtoluen
Formel:
C₇H₃ClF₃I Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00001037 CAS-nummer: 672-57-1 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |