2-Fluoro-6-nitro-N-phenylbenzamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC53421-1G PC53421-5G
APOSPC53421-1GEA 469 DKK
APOSPC53421-1G APOSPC53421-5G
2-Fluoro-6-nitro-N-phenylbenzamide 95%
2-Fluoro-6-nitro-N-phenylbenzamide
Formel: C₁₃H₉FN₂O₃
Molekylvægt: 260.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16875530
CAS-nummer: 870281-83-7