2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2-Bromo-6-fluorophenyl)ethanone
PC53409-5G PC53409-25G
APOSPC53409-5GEA 654 DKK
APOSPC53409-5G APOSPC53409-25G
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 98%
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆BrFO
Molekylvægt: 217.04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13193629
CAS-nummer: 928715-37-1