4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,5-Difluoro-2-methylaniline
PC53402-25G PC53402-5G PC53402-1G
APOSPC53402-25GEA 2780 DKK
APOSPC53402-25G APOSPC53402-5G APOSPC53402-1G
4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
4,5-Difluoro-o-toluidine
Formel: C₇H₇F₂N
Molekylvægt: 143.14 g/mol
Smeltepunkt: 56…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08062378
CAS-nummer: 875664-57-6