4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53378-10G PC53378-1G PC53378-5G
APOSPC53378-10GEA 1120 DKK
APOSPC53378-10G APOSPC53378-1G APOSPC53378-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrFNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10758067
CAS-nummer: 679839-39-5