2,6-Difluor-4-iodphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53359-10G PC53359-1G
APOSPC53359-10GEA 2850 DKK
APOSPC53359-10G APOSPC53359-1G
2,6-Difluor-4-iodphenol
2,6-Difluor-4-iodphenol
Formel: C₆H₃F₂IO
Smeltepunkt: 56…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09907951
CAS-nummer: 950858-06-7