2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1,6-hexandiol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H,1H,6H,6H-Perfluoro-1,6-hexanediol, 1H,1H,6H,6H-Octafluoro-1,6-hexanediol
PC5335-25G PC5335-5G PC5335-100G
APOSPC5335-25GEA 1080 DKK
APOSPC5335-25G APOSPC5335-5G APOSPC5335-100G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1,6-hexandiol 98%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Formel: C₆H₆F₈O₂
Kogepunkt: 100 °C/3mmHg
Smeltepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00069087
CAS-nummer: 355-74-8