4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Trifluoromethyl-3-methylfluorobenzene, 4-Fluoro-2-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
PC53337-100G PC53337-25G
APOSPC53337-100GEA 21530 DKK
APOSPC53337-100G APOSPC53337-25G
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 95%
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₆F₄
Molekylvægt: 178.126 g/mol
Kogepunkt: 131.2 °C/760mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972884
CAS-nummer: 80245-26-7