1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluorborat 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [BMIM] [BF4]
PC53329-100G PC53329-25G
APOSPC53329-100GEA 1400 DKK
APOSPC53329-100G APOSPC53329-25G
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluorborat 98+%
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluorborat
Formel: C₈H₁₅BF₄N₂
Molekylvægt: 226.02 g/mol
Smeltepunkt: –71 °C
Massefylde: 1.2077 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095449
CAS-nummer: 174501-65-6
UN nummer: 3082
ADR: 9+EHS III