1-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
PC53328-1G PC53328-25G PC53328-5G PC53328-100G
APOSPC53328-1GEA 154 DKK
APOSPC53328-1G APOSPC53328-25G APOSPC53328-5G APOSPC53328-100G
1-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrClF₃O
Molekylvægt: 275.4500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11111892
CAS-nummer: 892845-59-9