4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC53312-1G PC53312-5G
APOSPC53312-1GEA 230 DKK
APOSPC53312-1G APOSPC53312-5G
4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11845964
CAS-nummer: 123688-59-5