Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
PC53247-1G PC53247-25G PC53247-5G
APOSPC53247-1GEA 175 DKK
APOSPC53247-1G APOSPC53247-25G APOSPC53247-5G
Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₇FO₃
Molekylvægt: 170.14 g/mol
Smeltepunkt: 154…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09038282
CAS-nummer: 197507-22-5