Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53237-25G PC53237-5G
APOSPC53237-25GEA 567 DKK
APOSPC53237-25G APOSPC53237-5G
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate 98%
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate
Formel: C₁₁H₁₆FO₃P
Kogepunkt: 150 °C/6mmHg
Massefylde: 1,1425 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06795966
CAS-nummer: 63909-58-0