3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53221-1G PC53221-250MG
APOSPC53221-1GEA 2170 DKK
APOSPC53221-1G APOSPC53221-250MG
3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₆H₅FN₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD15526909
CAS-nummer: 1034667-22-5