1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC53201-10G PC53201-1G PC53201-5G PC53201-25G
APOSPC53201-10GEA 3150 DKK
APOSPC53201-10G APOSPC53201-1G APOSPC53201-5G APOSPC53201-25G
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₇BrF₂
Kogepunkt: 80…82 °C/9,75mmHg
Massefylde: 1,495 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11110333
CAS-nummer: 1000994-95-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III