Methyl-2-amino-3-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53196-1G PC53196-5G
APOSPC53196-1GEA 248 DKK
APOSPC53196-1G APOSPC53196-5G
Methyl-2-amino-3-fluorobenzoate
Methyl-2-amino-3-fluorobenzoate
Formel: C₈H₈FNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11870179
CAS-nummer: 144851-82-1