2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(2-Hydroxyethyl)-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
PC5317-1G PC5317-5G
APOSPC5317-1GEA 1060 DKK
APOSPC5317-1G APOSPC5317-5G
2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
Formel: C₁₂H₁₆FN₃O₃
Smeltepunkt: 84…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08692441
CAS-nummer: 942474-49-9