1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5316-1G PC5316-5G
APOSPC5316-1GEA 852 DKK
APOSPC5316-1G APOSPC5316-5G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperidine
Formel: C₁₂H₁₅FN₂O₂
Smeltepunkt: 33…35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03144152
CAS-nummer: 432523-27-8