1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5315-1G PC5315-5G
APOSPC5315-1GEA 852 DKK
APOSPC5315-1G APOSPC5315-5G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
Formel: C₁₂H₁₅FN₂O₂
Smeltepunkt: 31…32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08692445
CAS-nummer: 942474-32-0