2-Brom-4,5-diluorotoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53115-1G PC53115-5G
APOSPC53115-1GEA 162 DKK
APOSPC53115-1G APOSPC53115-5G
2-Brom-4,5-diluorotoluen
2-Brom-4,5-diluorotoluen
Formel: C₇H₅BrF₂
Massefylde: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07777160
CAS-nummer: 875664-38-3