1,3-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53105-1G PC53105-5G
APOSPC53105-1GEA 786 DKK
APOSPC53105-1G APOSPC53105-5G
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
Formel: C₈H₈F₂O₂
Molekylvægt: 174.145 g/mol
Kogepunkt: 48…51 °C/1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800643
CAS-nummer: 195136-69-7