1-Iodperfluorbutan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Perfluorobutyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, 1-Iodononafluorobutane, Nonafluoro-1-iodobutane
PC5310-100G PC5310-25G PC5310-500G
APOSPC5310-100GEA 898 DKK
APOSPC5310-100G APOSPC5310-25G APOSPC5310-500G
1-Iodperfluorbutan 98%
1-Iodperfluorbutan
Formel: C₄F₉I
Molekylvægt: 345.93 g/mol
Kogepunkt: 64…66 °C
Smeltepunkt: -2
Massefylde: 2.01 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001062
CAS-nummer: 423-39-2
EINECS: 207-025-8