(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bromodifluoro(trimethylsilyl)methane
PC53035-5G PC53035-25G PC53035-1G
APOSPC53035-5GEA 818 DKK
APOSPC53035-5G APOSPC53035-25G APOSPC53035-1G
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane 97%
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane
Formel: C₄H₉BrF₂Si
Molekylvægt: 203.10 g/mol
Kogepunkt: 112 °C
Massefylde: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 45 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18641931
CAS-nummer: 115262-01-6
UN nummer: 1993
ADR: 3 III